Få mere at vide
Xylen, blandede isomerer, Multisolvent™ Karakter, Sharlab
Artikelnummer. 11302645
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11302645 1 L Glasflaske 1 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11302645 Leverandør Scharlab Leverandørnr. XI00591000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Kan bruges til næsten alle laboratorieapplikationer. Xylen, blandede isomerer, Multisolvent™ Kvalitet fra Sharlab har høj renhed og lavt vandindhold til brug i applikationer, der kræver et produkt af HPLC-kvalitet, ACS-kvalitet eller reagenskvalitet.
Multisolvent™ produkter er oftest brugt til HPLC, men kan også bruges til adskillige andre applikationer, hvilket gør det til en af de mest universelle kvaliteter til rådighed. Disse alsidige produkter har adskillige fordele i forhold til anvendelsesspecifikke opløsningsmidler:
  • Garanti resultater: QC-kontroller udføres af moderne analytiske teknikker til alle garanterede applikationer
  • Optimer køb og lagerbeholdning: Et produkt til de fleste applikationer forhindrer behovet for at bestille, lagerføre og spore leveringen af flere kvaliteter
  • Optimal emballage: Meget modstandsdygtige og holdbare ravfarvede glasflasker eller tromler af rustfrit stål sikrer den højeste produktsikkerhed og kvalitet
  • Lavere omkostninger ved at forene: Multiple-use produkter til engangspriser for at undgå at købe små mængder af specifikke produkter
  • Bevar miljøet: Returemballage (engangsglasflasker eller SS-returtromler) hjælper med at forhindre spild
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylene
Smeltepunkt -34°C
CAS 1330-20-7
Farve Farveløs
Surhed Max. 0.00025meq/g
Alkalinitet Max. 0.00025meq/g
Udseende Clear
Tæthed 0.86g/cm3
Mængde 1 L
Flammepunkt 25°C
Tændingspunkt 465°C
Emballage Glasflaske
Renhedsgrad noter Mixture of isomers
Rester efter fordampning Max. 0.0003%
Assay Procent Noter Samlet indhold af isomerer
Molekylær formel C8H10
Damptryk 10 hPa
FN nummer 1307
Vand Max. 0.01%
Synonym Dimethylbenzene, Xylol
Kogepunkt 137°C to 143°C
Opløselighedsinformation 0.2g/L in water
Formel vægt 106.17g/mol
Procent renhed Min. 99%