Få mere at vide
Xylen, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11498922 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
HDPE flaske
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11498922 500 mL Ravfarvet glasflaske 500ml
10784001 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
10335942 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10090400 5 L HDPE flaske 5 L
10142260 25 L Metal dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11498922 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. X/0200/08
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Xylen, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1330-20-7
Molekylær formel C8H10
MDL nummer 77264
Specifications
Smeltepunkt -34°C
Farve Farveløs
Mængde 500 mL
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 8mbar at 20°C
Viskositet 0.6 mPaS at 20°C
Kogepunkt 136°C
Formel vægt 106.17g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Xylene
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.