Få mere at vide
Xylen, til elektronisk brug (MOS), Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12656797 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
5 L
Emballage:
Aluminium dåse
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12656797 5 L Aluminium dåse 5 L
10355960 2.5 L Ravglasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 12656797 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. X/0255/21
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Kemiske identifikatorer
CAS 1330-20-7
Molekylær formel C8H10
MDL nummer 77264
Tekniske data
Smeltepunkt -34 °C
Farve Farveløs
Mængde 5 L
Emballage Aluminium dåse
Fysisk form Væske
Damptryk 8 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,6 mPaS ved 20 °C
Kogepunkt 136 °C
Formel vægt 106,17 g/mol