Få mere at vide
Xylene Cyanole FF (Bluish-Green Powder/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10532965
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10532965 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10532965 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP56510
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This dye is used in electrophoretic applications to mark the migration position of nucleic acid fragments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylene Cyanole FF
Smeltepunkt 295°C
CAS 2650-17-1
Molekylær formel C25H27N2NaO6S2
MDL nummer MFCD00019481
InChI nøgle VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M
SMIL [Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O
IUPAC navn sodium 4-{[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][(1Z,4Z)-4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl}-3-sulfobenzene-1-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 538.61
Lambda Max 612 to 616nm
Formel vægt 538.61
Tab ved tørring 10% max.
Grad Electrophoresis
Molær Absorptionskoefficient 30000 min.
Emballage Glass Bottle
Farveindeks nr. 42135
Farve Green
pH 3.8
Mængde 10 g
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xylene cyanol FF
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.