Få mere at vide
Xylene Cyanol, pure
Artikelnummer. 10178130 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
50g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10178130 100 g Glass bottle 100g
10463931 5 g Glass bottle 5g
10118040 25 g Glass bottle 25g
10732022 50 g Glass bottle 50g
10414511 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10178130 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 422691000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4463-44-9 | C25H28N2NaO7S2 | 555.616 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4463-44-9
Molekylær formel C25H28N2NaO7S2
Molekylvægt (g/mol) 555.616
MDL nummer MFCD00019481
InChI nøgle JKPDSWLBCLGXEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 43535, Cyanol FF
PubChem CID 131854036
IUPAC navn 4-[[4-(ethylamino)-3-methylphenyl]-(4-ethylimino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-6-hydroxybenzene-1,3-disulfonic acid;sodium
SMIL CCNC1=C(C=C(C=C1)C(=C2C=CC(=NCC)C(=C2)C)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)O)C.[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylene cyanol
Navn note 85%
Farvestofindhold 80% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 554.61
Grad Extra Pure
Emballage Glass bottle
Farve Blue to Red
Mængde 100 g
Fysisk form Crystalline Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xylene cyanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.