Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Xylene Cyanol FF |
| CAS | 2650-17-1 |
| Molekylær formel | C25H27N2NaO6S2 |
| MDL nummer | MFCD00019481 |
| InChI nøgle | VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M |
| SMIL | [Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O |
| IUPAC navn | natrium-4-{[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][(1Z,4Z)-4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl}-3-sulfobenzen-1-sulfonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 538.61 |
| Mængde | 10 g |