Få mere at vide
Xylen, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10477270 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Plastdunk
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10477270
Brand: Fisher Chemical X/0250/25
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
C8H10, CAS-nummer-1330-20-7, 2,5 L, 136 grader C, farveløs, 106,17 g/mol, -34 grader C, 77264, ravfarvet glasflaske, flydende, 8 mbar ved 20 grader C, 0,6 mPaS ved 20 grader C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1330-20-7
Molekylær formel C8H10
MDL nummer 77264
Tekniske data
Smeltepunkt -34°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 136°C
Mængde 25 L
Emballage Metal dåse
Fysisk form Væske
Damptryk 8mbar at 20°C
Viskositet 0.6 mPaS at 20°C
Formel vægt 106.17g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.