Få mere at vide
Xylen, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10385910 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Plastdunk
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10385910 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
10467270 1 L Ravfarvet glasflaske 1 L
10418473 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10112310 5 L Plastdunk 5 L
10477270 25 L Metal dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10385910 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer X/0250/17
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Visa alla kampanjer
 Begrænset vare
På lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
C8H10, CAS nummer-1330-20-7, 2,5L, 136 grader. C, farveløs, 106,17 g/mol, -34 grader. C, 77264, ravglasflaske, væske, 8 mbar ved 20 grader. C, 0,6 mPaS ved 20 grader. C | CAS: 1330-20-7 | C8H10
C8H10, CAS-nummer-1330-20-7, 2,5 L, 136 grader C, farveløs, 106,17 g/mol, -34 grader C, 77264, ravfarvet glasflaske, flydende, 8 mbar ved 20 grader C, 0,6 mPaS ved 20 grader C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1330-20-7
Molekylær formel C8H10
MDL nummer 77264
Specifikationer
Smeltepunkt -34 °C
Farve Farveløs
Mængde 2.5 L
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 8 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,6 mPaS ved 20 °C
Kogepunkt 136 °C
Formel vægt 106,17 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Xylene
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Skyddsangivelse
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Xylene
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.