Få mere at vide
Xylene, BAKER, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10291531 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
25 L
Emballage:
Stål
Pakningsstørrelse:
25 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10291531 25 L Stål 25 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10291531 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8118.9025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Opfylder reagensspecifikationer til testning af European Pharmacopeia-monografier. Til laboratoriebrug, til organisk syntese og til rutinemæssig forskning.
En klasse af kemikalier til laboratoriebrug, til organisk syntese og til rutinemæssig forskning, normalt kontrolleret af fysiske kriterier og ofte ved assay (af GC).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylene
CAS 1330-20-7
Farve Farveløs
Udseende Passes test
Tæthed 0.86g/mL
Mængde 25 L
Flammepunkt 24°C
Emballage Stål
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Meets reagent specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Molekylær formel C8H10
Lineær formel (CH3)2C6H4
Damptryk 1.065 kPa (25°C)
Synonym Dimethylbenzene, Xylol
Opløselighedsinformation 0.106g/L in water at 25°C
Formel vægt 106.16g/mol
Procent renhed ≥98%
Grad BAGER
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.