Beskrivelse
- Overstiger kravene fastsat af American Chemical Society (ACS)
- Etiket giver en faktisk partianalyse som en garanti for renhed og konsistens
- Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer
- Forbedringer udviklet af J.T. Baker er ansat for at opnå en højere grad af pålidelighed
Tekniske data
Tekniske data
| pH | Liquid |
| Smeltepunkt | -34°C |
| CAS | 1330-20-7 |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.87g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Eksplosionsgrænse | 1.1 - 7 Vol % |
| Flammepunkt | 24°C |
| Tændingspunkt | 500°C |
| Lugt | Aromatic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.