Få mere at vide
Xylazole hydrochloride, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Xylazole hydrochloride |
| CAS | 123941-49-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Xylazole hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H12 N2 S . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2-Thiazolamine, N-(2,6-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), 2-Thiazolamine, N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride (9CI), Xylazole |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)13-11-12-6-7-14-11;/h3-7H,1-2H3,(H,12,13);1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.Cc1cccc(C)c1Nc2nccs2 |
| Vis mere |