Få mere at vide
Xylazole hydrochloride, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312901
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30312901 100 mg 100mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30312901 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17943600
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylazole hydrochloride
CAS 123941-49-1
Analyt- eller komponentnavne Xylazole hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H12 N2 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 2-Thiazolamine, N-(2,6-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), 2-Thiazolamine, N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride (9CI), Xylazole
InChI formel InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)13-11-12-6-7-14-11;/h3-7H,1-2H3,(H,12,13);1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.Cc1cccc(C)c1Nc2nccs2
IUPAC navn N-(2,6-dimethylphenyl)-1,3-thiazol-2-amine;hydrochloride
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 240.75
Mængde 100 mg
Formel vægt 240.0488 g/mol