Få mere at vide
Xylazine, TRC
Artikelnummer. 18073010
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18073010 1 g
18042820 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18073010 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX7480051G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7361-61-7
Molekylær formel C12 H16 N2 S
Molekylvægt (g/mol) 220.33
Synonym 4H-1,3-Thiazin-2-amine, N-(2,6-dimethylphenyl)-5,6-dihydro-, 4H-1,3-Thiazine, 5,6-dihydro-2-(2,6-xylidino)- (7CI,8CI), N-(2,6-Dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine, 2-(2,6-Dimethylphenylamino)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazine, Anased, BAY 1470, Cervizine 300, Primazine, Rometar, Sedomin, Wh 7286, Xylaz, Xylazil, Xylazin, Xylazine
IUPAC navn N-(2,6-dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine
SMIL Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylazine
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C12H16N2S/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
Formel vægt 220.1034
Procent renhed >95%