Få mere at vide
Xylazinhydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11459791 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459791 25 g -
11439791 1 g -
11449791 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459791 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215830725
Xylazinhydrochlorid, hvidt pulver
  • Det er blevet brugt sammen til at producere hurtig og reversibel anæstesi hos forsøgsdyr.
  • Xylazin fremkaldte en diuretisk reaktion hos ketaminbedøvede dyr, sandsynligvis gennem aktivering af komplekse perifere og CNSα 2-adrenerge receptorsystemer.
  • Det er en alfa-agonist med beroligende, smertestillende og muskelafslappende egenskaber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23076-35-9
Molekylvægt (g/mol) 256.79
MDL nummer MFCD00058196
InChI nøgle QYEFBJRXKKSABU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-[2,6-Dimethylphenylamino]-4H-5,6-dihydroxthiazine, 5,6-Dihydro-2-(2,6-xylidino)-4H-1,3-thiazine hydrochloride
IUPAC navn hydrogen N-(2,6-dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-aminchlorid
SMIL [H+].[Cl-].CC1=CC=CC(C)=C1NC1=NCCCS1
Tekniske data
Smeltepunkt 161°C to 171°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.39
Assay Procent Noter 1.0018
Molekylær formel C12H17ClN2S
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 6448471
Opløselighedsinformation Soluble in water (50mg/mL).
Fysisk form Pulver