Få mere at vide
Xylazinhydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11439791 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439791 1 g -
11449791 5 g 5g
11459791 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439791 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215830701
Xylazinhydrochlorid, hvidt pulver
  • Det er blevet brugt sammen til at producere hurtig og reversibel anæstesi hos forsøgsdyr.
  • Xylazin fremkaldte en diuretisk reaktion hos ketaminbedøvede dyr, sandsynligvis gennem aktivering af komplekse perifere og CNSα 2-adrenerge receptorsystemer.
  • Det er en alfa-agonist med beroligende, smertestillende og muskelafslappende egenskaber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00058196
Synonym 2-[2,6-Dimethylphenylamino]-4H-5,6-dihydroxthiazine, 5,6-Dihydro-2-(2,6-xylidino)-4H-1,3-thiazine hydrochloride
Tekniske data
Smeltepunkt 161°C to 171°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.0039
Assay Procent Noter 1.0018
Molekylær formel C12H16N2S . HCl
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 6448471
Opløselighedsinformation Soluble in water (50mg/mL).
Fysisk form Pulver