Få mere at vide
Xylazine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18002180
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
18002180 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18002180 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0515.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Xylazine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylazine hydrochloride
CAS 23076-35-9
Analyt- eller komponentnavne Xylazine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 N2 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Xylazine Hydrochloride, N-(2,6-Dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine monohydrochloride, 5,6-Dihydro-2-(2,6-xylidino)-4H-1,3-thiazine hydrochloride, BAY 1470 hydrochloride, BAY-Va 1470, Celactal, Narcosyl, Rompun, Xylapan, Xylasol, Xylazine chloride, Xylazine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H16N2S.ClH/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12;/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14);1H
SMIL Cl.Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2
IUPAC navn N-(2,6-dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 256.79
Mængde 500 mg
Formel vægt 256.0801 g/mol