Få mere at vide
Xylazine Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30462753
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462753 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462753 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0515.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylazine hydrochloride
CAS 23076-35-9
Analyt- eller komponentnavne Xylazine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 N2 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Xylazine Hydrochloride, N-(2,6-Dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine monohydrochloride, 5,6-Dihydro-2-(2,6-xylidino)-4H-1,3-thiazine hydrochloride, BAY 1470 hydrochloride, BAY-Va 1470, Celactal, Narcosyl, Rompun, Xylapan, Xylasol, Xylazine chloride, Xylazine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H16N2S.ClH/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12;/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14);1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2
IUPAC navn N-(2,6-dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 256.79
Mængde 10 mg
Formel vægt 256.0801 g/mol