Få mere at vide
Xylazine-d6, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15917412 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15917412
Brand: Honeywell Fluka R102110MG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballage Glass Bottle
CAS 1228182-53-3
Fysisk form Solid
Molekylær formel C12D6H10N2S
MDL nummer MFCD16652564
Industry Type Tranquilizer
Molekylvægt (g/mol) 226.37
Mængde 10 mg
Grad Analytical Standard