Få mere at vide
Xylan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Xylan |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O6/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8/h1-10H/t1?,2-,3+,4-,5+ |
| Formel vægt | 166.0477 |