missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Xylan, MedChemExpress
Beskrivelse
Xylan represents the main hemicellulose component in the secondary plant cell walls of flowering plants. Xylan is a polysaccharide made from units of xylose and contains predominantly β-D-xylose units linked as in cellulose.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Xylan |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 9014-63-5 |
| Farve | White |
| Mængde | 1 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Opløselighedsinformation | H2O : 110 mg/mL (Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMIL | [Xylan] |
| Grad | Research |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?