missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
XY1, MedChemExpress
Beskrivelse
XY1 is a very close analogue of SGC707 (a potent, selective, and non-competitive inhibitor of PRMT3 with IC50 of 31 nM), but XY1 is completely inactive.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | XY1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1624117-53-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H19N3O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 67.5 mg/mL (227.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NCC(N1CCCC1)=O)NC2=CC=C3C=CC=CC3=C2 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?