Få mere at vide
UVP XX-15 Series UV bænklampe, 230V
Description
- Forskellige UV-rørbølgelængder er tilgængelige til forskellige anvendelsesbehov
- Lamper har huller i hver ende af armaturet til at hænge eller montere lampen
- Fremstillet med et slidstærkt aluminiumshus og pulverlakeret ridsefast finish
- Kortbølgelamper kan bruges i en opadvendt position til rensning af luft eller i en nedadgående position til dekontaminering af arbejdsflader
- 254nm UV kan dræbe op til 99% af organismer fra bakterier, gær, skimmelsporer, bakterier og vira
- Shortwave UV tilbyder et pålideligt og effektivt værktøj til dekontamineringsapplikationer på hospitaler, laboratorier, farmaceutiske virksomheder og klinikker
- UV-intensiteten kan øges ved at bringe lampen tættere på den genstand, der steriliseres
- Udskiftelige UV-rør (vælg 15 watt rør til brug med XX-15 lamper)
- 15 watt lamper: Størrelse: 19,75L x 6W x 4,25 in.H (502 x 152 x 108 mm), Vægt: 5 lb (2,3 kg)
Specifications
Specifications
| Lyskilde | UV-A |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 15 W |
| Bølgelængde | 365 nm |
| Dimensioner (L x B x H) | 502 x 152 x 108 mm |
| Elektriske krav | 15 W, 230 V, 60 Hz |
| Til brug med (applikation) | Hospitaler, laboratorier, medicinalvirksomheder og klinikker |
| Højde (metrisk) | 108 mm |
| Hertz | 60 Hz |
| Længde (metrisk) | 502 mm |
| Show More |