Få mere at vide
UVP XX-15 Series UV bænklampe, 230V
Artikelnummer. 12872969
Skift visning
Model-:
XX-15BLB
XX-15L
XX-15S
Bølgelængde:
254 nm
365 nm
Lyskilde:
UV-A
UV-C
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Bølgelængde Lyskilde unitSize
12872969 XX-15L 365 nm UV-A Hver
11789054 XX-15S 254 nm UV-C Hver
13204599 XX-15BLB 365 nm UV-A Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12872969 Leverandør UVP Leverandørnr. 95004213
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Bænklamper, der tilbyder et valg mellem langbølge-, kortbølge- eller mellembølgelængder til brug i sterilisering/sanering og fluorescens/inspektionsapplikationer. UVP XX-15 Series UV bænklampe, 230V er 15 watt armaturer designet til brug i Europa.
  • Forskellige UV-rørbølgelængder er tilgængelige til forskellige anvendelsesbehov
  • Lamper har huller i hver ende af armaturet til at hænge eller montere lampen
  • Fremstillet med et slidstærkt aluminiumshus og pulverlakeret ridsefast finish
  • Kortbølgelamper kan bruges i en opadvendt position til rensning af luft eller i en nedadgående position til dekontaminering af arbejdsflader
  • 254nm UV kan dræbe op til 99% af organismer fra bakterier, gær, skimmelsporer, bakterier og vira
  • Shortwave UV tilbyder et pålideligt og effektivt værktøj til dekontamineringsapplikationer på hospitaler, laboratorier, farmaceutiske virksomheder og klinikker
  • UV-intensiteten kan øges ved at bringe lampen tættere på den genstand, der steriliseres
  • Udskiftelige UV-rør (vælg 15 watt rør til brug med XX-15 lamper)
  • 15 watt lamper: Størrelse: 19,75L x 6W x 4,25 in.H (502 x 152 x 108 mm), Vægt: 5 lb (2,3 kg)
Tekniske data
Lyskilde UV-A
Spænding 230 V
Watt 15 W
Bølgelængde 365 nm
Dimensioner (L x B x H) 502 x 152 x 108 mm
Elektriske krav 15 W, 230 V, 60 Hz
Til brug med (applikation) Hospitaler, laboratorier, medicinalvirksomheder og klinikker
Højde (metrisk) 108 mm
Hertz 60 Hz
Længde (metrisk) 502 mm
Materiale Aluminium
Model- XX-15L
Emballagemængde 1 stk.
Produktlinje XX-15-serien
Bredde (metrisk) 152 mm
Produkttype UV bænklampe