Få mere at vide
Honeywell™ XV100-serien sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 12677443
Skift visning
Ramme farve:
Grå
Gul
Klar
Linsefarve:
Grå
Gul
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ramme farve Linsefarve Pakningsstørrelse
12677443 Klar Klar -
15826655 Grå Grå Hver
15816655 Gul Gul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12677443 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 1028860
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Meget økonomisk øjenbeskyttelse med en wrap-around uni-linse for fantastisk perifert syn og beskyttelse.
  • 10-base, wrap-around, uni-linse for fantastisk perifert syn og beskyttelse
  • Formstøbt, universel næsestykke for nem pasform
  • Letvægtsdesign og tynde, formede stænger for komfort hele dagen
  • Beskytter mod stød (45 m/s)
  • Velegnet til brug i let og tung fremstilling, forsyningsvirksomhed, bioteknologi, skibsbygning, konstruktion og bilfremstilling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Ridsefast
Oversigt Model XV100
Certificeringer/overholdelse (Europa) EC Kategori PPE: 1, I overensstemmelse med Rådets direktiv 89/686/EEC og tilhørende ændringer, NIOSH 1979
Linsefarve Klar
Til brug med (applikation) Generel brug og beskyttelse, forsyningsselskaber, let og tung fremstilling, biotek, skibsbygning, konstruktion, bilfremstilling
Ramme farve Klar
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat