Få mere at vide
Grant Instruments™ XUB Series digitale ultralydsbade
Artikelnummer. 11470998
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4.5 L
9.5 L
12.5 L
17.5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11470998 17.5 L Hver
11480998 25 L Hver
11460998 12.5 L Hver
11440998 4.5 L Hver
11450998 9.5 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11470998 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. XUB18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23740.00 DKK
    21451.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 2288.55 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
XUB-serien af digitalt styrede ultralydsbade på bænken tilbyder ensartet og pålidelig ydeevne i en række forskellige miljøer. Inkorporerer frekvens LEAP teknologi til at sikre ensartede niveauer af ultralydsaktivitet i hele væsken, disse bade tilbyder høj ydeevne, hvilket giver en nøjagtig og præcis ultralydsproces.
  • Justerbar hastighedskontrol fra 500 til 3000 rpm
  • Håndterer op til 32 rør i tre forskellige størrelser/kombinationer
  • Ekstra VP-1 fladt hoved til enkeltrørsblanding leveres med enhed
  • Gummi sugepuder holder tæt til arbejdsfladen og forhindrer enheden i at gå - de absorberer også vibrationer og forhindrer dens overførsel til arbejdsbordet
  • Let at betjene - vælg enten Kontinuerlig eller Touch- drift, og drej knappen for at justere hastigheden
  • Den 32-fatnings universelle platform til tre rørstørrelser (16 x 1,5 ml, 8 x 0,5 ml, 8 x 0,2 ml) og en spids til at blande individuelle rør op til 15 ml
  • Driftstemperaturområde: + 4 C °til 40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stopur 0 til 99 min.
Spænding 230 V
Kapacitet (metrisk) 17.5 L
Dybde (metrisk) 347 mm
Temperaturområde (metrisk). Ambient+ 5 °C til 70 °C
Driftsfrekvens 32 til 38 kHz
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Grant M2 ultrasonic solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID