Få mere at vide
Grant Instruments™ XUB Series digitale ultralydsbade
Kapacitet (metrisk):
4.5 L
9.5 L
12.5 L
17.5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
XUB-serien af digitalt styrede ultralydsbade på bænken tilbyder ensartet og pålidelig ydeevne i en række forskellige miljøer. Inkorporerer frekvens LEAP teknologi til at sikre ensartede niveauer af ultralydsaktivitet i hele væsken, disse bade tilbyder høj ydeevne, hvilket giver en nøjagtig og præcis ultralydsproces.
- Justerbar hastighedskontrol fra 500 til 3000 rpm
- Håndterer op til 32 rør i tre forskellige størrelser/kombinationer
- Ekstra VP-1 fladt hoved til enkeltrørsblanding leveres med enhed
- Gummi sugepuder holder tæt til arbejdsfladen og forhindrer enheden i at gå - de absorberer også vibrationer og forhindrer dens overførsel til arbejdsbordet
- Let at betjene - vælg enten Kontinuerlig eller Touch- drift, og drej knappen for at justere hastigheden
- Den 32-fatnings universelle platform til tre rørstørrelser (16 x 1,5 ml, 8 x 0,5 ml, 8 x 0,2 ml) og en spids til at blande individuelle rør op til 15 ml
- Driftstemperaturområde: + 4 C °til 40 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Stopur | 0 til 99 min. |
| Spænding | 230 V |
| Kapacitet (metrisk) | 12.5 L |
| Dybde (metrisk) | 288 mm |
| Temperaturområde (metrisk). | Ambient+ 5 °C til 70 °C |
| Driftsfrekvens | 32 til 38 kHz |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Grant M2 ultrasonic solution
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID