Få mere at vide
Grant Instruments™ XUB Series digitale ultralydsbade
Artikelnummer. 11450998
Kapacitet (metrisk):
4.5 L
9.5 L
12.5 L
17.5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11450998
Brand: Grant Instruments™ XUB10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
XUB-serien af digitalt styrede ultralydsbade på bænken tilbyder ensartet og pålidelig ydeevne i en række forskellige miljøer. Inkorporerer frekvens LEAP teknologi til at sikre ensartede niveauer af ultralydsaktivitet i hele væsken, disse bade tilbyder høj ydeevne, hvilket giver en nøjagtig og præcis ultralydsproces.
  • Adjustable speed control from 500 to 3000 rpm
  • Handles up to 32 tubes in three different sizes/combinations
  • Additional VP-1 flat head for single tube mixing supplied with unit
  • Rubber suction pads hold tight to the work surface and prevent the unit from walking - they also absorb vibration and prevent its transmission to the workbench
  • Easy to operate - select either Continuous or Touch operation and turn the knob to adjust the speed
  • The 32-socket universal platform for three tubes sizes (16 x 1.5mL, 8 x 0.5mL, 8 x 0.2mL) and a tip for mixing individual tubes up to 15mL
  • Operating temperature range: + 4°C to 40°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stopur 0 to 99 min.
Spænding 230 V
Kapacitet (metrisk) 9.5 L
Dybde (metrisk) 183 mm
Temperaturområde (metrisk). Ambient +5°C to 70°C
Driftsfrekvens 32 to 38 kHz
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Grant M2 ultrasonic solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID