missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

XTT Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30450802
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450802 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450802 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX750930100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [4-methoxy-5-[3-(2-methoxy-4-nitro-5-sulfonatophenyl)-5-(phenylcarbamoyl)tetrazol-3-ium-2-yl]-2-nitrophenyl]sulfonyloxysodium
CAS 111072-31-2
Molekylær formel C22 H16 N7 Na O13 S2
Mængde 100 mg
Synonym XTT Sodium Salt, Sodium 3'-[1-(Phenylaminocarbonyl)-3,4-tetrazolium]bis(4-methoxy-6-nitro)benzenesulfonic Acid, 2,3-Bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-5-[(phenylamino)carbonyl]-2H-tetrazolium Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C22H17N7O13S2.Na/c1-41-17-8-15(28(31)32)19(43(35,36)37)10-13(17)26-24-21(22(30)23-12-6-4-3-5-7-12)25-27(26)14-11-20(44(38,39)40)16(29(33)34)9-18(14)42-2;/h3-11H,1-2H3,(H2-,23,30,35,36,37,38,39,40);/q;+1/p-1
SMIL COc1cc(c(cc1[n+]2nc(nn2c3cc(c(cc3OC)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)O[Na])C(=O)Nc4ccccc4)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn [4-methoxy-5-[3-(2-methoxy-4-nitro-5-sulfonatophenyl)-5-(phenylcarbamoyl)tetrazol-3-ium-2-yl]-2-nitrophenyl]sulfonyloxysodium
Molekylvægt (g/mol) 673.521
Formel vægt 673.015
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.