Beskrivelse
- Molekylvægt: 673,53 g/mol
- Form: Solid
- Anvendelser: Bruges i kolorimetriske analyser for cellelevedygtighed og proliferation. Kløvning af XTT ved dehydrogenaseenzymer i metabolisk aktive celler giver et stærkt farvet, vandopløseligt formazanprodukt.
- Fordele: Kræver ikke et formazan-krystalsolubiliseringstrin, i modsætning til MTT-assays.
- Brugseksempler: Er blevet brugt til at vurdere valvulær skade til test af kryoreservede hjerteklapper.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar ved -20 °C. |
| Detektionssted | Detektion i løsningen |
| Form | Fast stof |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Substrategenskaber | Kemisk substrat |
| Substrater | Dehydrogenaseenzymsubstrat |
| Målmolekyle | Dehydrogenase-enzymer |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Mængde | 25 mg |
| Til brug med (applikation) | Kolorimetriske analyser for cellelevedygtighed og proliferation, vurdering af klapskader for kryopreserverede hjerteklapper |