Få mere at vide
Chemsplash Xtreme 50 SMS T5/6 engangsovertræksdragt hvid
Beskrivelse
Chemsplash Xtreme SMS 50 overtræksdragter
- 50GSM åndbar SMS Stof
- Elastik 3-delt hætte
- Elastiske manchetter og ankler
- Tovejs lynlås med klæbende lynlås
- Silikone og latex fri
- Leveres uden brystlabel
- PFAS fri
- Se Style 2618 for hvide størrelser 4XL-5XL-6XL
Beskrivelse: Chemsplash Xtreme SMS 50 engangsovertræksdragter er lavet af ekstremt åndbare SMS stof velegnet til længere tids brug. Med en elastisk hætte, manchetter og ankler, med en tovejs lynlås og en selvklæbende dækklap. Dens stærke og robuste egenskaber giver en god kemisk barriere, især mod tørre farlige partikler, samtidig med at den er yderst behagelig at have på. Tilbyder den bedste værdi inden for vores Cat III Type 5 og 6 serie. Fås i hvid, blå, rød og orange.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttelsesdragter med hætte |
| Størrelse | Lille |
| Køn | Unisex |
| Materiale | SMS Stof |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |