Få mere at vide
Chemsplash Xtreme 50 SMS T5/6 overtræksdragt med blåtapede sømme
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200105902
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Artikelnummer. 30058398
Brand: Chemsplash 2590.300.004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Xtreme SMS 50 Overall med tapede sømme er lavet af åndbar 50gsm SMS stof.
Chemsplash Xtreme SMS 50 Overall
  • 50GSM åndbar SMS Stof
  • Fuldt tapede sømme
  • Elastik 3 stk. hætte
  • Elastiske manchetter& Ankler
  • Tovejs lynlås med klæbende lynlås
  • Silikone og latex fri
  • PFAS fri
  • Leveres uden brystlabel
Beskrivelse: Den Chemsplash Xtreme SMS 50 Overall med tapede sømme er lavet af åndbar 50gsm SMS stof, i overensstemmelse med Cat III Type 5 og 6. Den tilbyder en robust og stærk barriere mod tørre farer og er især velegnet til længere tids brug på grund af dens åndbare egenskaber. Alle sømme er bundet.
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale SMS Stof
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3 paneler
Lukketype Slips
Sømtype Tapet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Partikel
Latex fri Ja
Antal lommer Ingen