Få mere at vide
Chemsplash Xtreme 50 SMS T5/6 overtræksdragt med blåtapede sømme
Beskrivelse
Chemsplash Xtreme SMS 50 Overall
- 50GSM åndbar SMS Stof
- Fuldt tapede sømme
- Elastik 3 stk. hætte
- Elastiske manchetter& Ankler
- Tovejs lynlås med klæbende lynlås
- Silikone og latex fri
- PFAS fri
- Leveres uden brystlabel
Beskrivelse: Den Chemsplash Xtreme SMS 50 Overall med tapede sømme er lavet af åndbar 50gsm SMS stof, i overensstemmelse med Cat III Type 5 og 6. Den tilbyder en robust og stærk barriere mod tørre farer og er især velegnet til længere tids brug på grund af dens åndbare egenskaber. Alle sømme er bundet.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttelsesdragter med hætte |
| Størrelse | Lille |
| Køn | Unisex |
| Materiale | SMS Stof |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |