Få mere at vide
Chemsplash Xtreme 50 SMS Flammehæmmende A/SC/Alle Type 5/6 Blå
Beskrivelse
Chemsplash Xtreme SMS 50 Flammehæmmende engangsovertræksdragt
- Materiale: 50GSM åndbar SMS Stof
- Funktioner:
- 3-delt elastisk hætte, håndled, ryg og ankler
- To-vejs lynlås med klæbende lynlås
- Anti-Static
- Flammehæmmende iht. EN14116 Indeks 1
- Flammehæmning omfatter alle materialesamlinger
- Silikone, latexfri og PFAS fri
- Leveres uden brystlabel
- I overensstemmelse med: CAT III Type 5/6
De Chemsplash Xtreme SMS 50 Flammehæmmende engangsoverall er lavet af åndbar SMS stof behandlet for at give begrænset flammehæmmende beskyttelse til EN14116 Index 1. Dette inkluderer alle materialesamlinger, der opfylder 2016/425-forordningen. Denne dragt har en elastisk hætte, håndled, ankler og en to-vejs lynlås med et selvklæbende klapbetræk. Dens robuste og komfortable design giver fremragende kemisk barrierebeskyttelse. Den er velegnet til at blive brugt over en primær EN531 flammehæmmende bomuldsbaseret overall uden at gå på kompromis med EN531 beklædningens flammebestandige egenskaber.
Bemærk: FR-engangsbeklædning, der opfylder EN14116 eller dens forgænger standard EN533:1997, bør aldrig bruges som primær (eneste) flammehæmmende beskyttelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flammehæmmende overalls |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | FR Antistatisk SMS Stof |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |