Få mere at vide
Chemsplash Xtreme 50 SMS Antistatisk engangsovertræksdragt T5/6 Hvid
Beskrivelse
Chemsplash Xtreme SMS 50 Anti-Static Engangsoverall
- Materiale: 50GSM åndbar SMS Stof
- Funktioner:
- Anti-Static Beskyttelse
- Elastik hætte, ryg og ankler
- Strikkede manchetter
- To-vejs lynlås med klæbende lynlås
- Silikone og latex fri
- PFAS fri
- Leveres uden brystlabel
De Chemsplash Xtreme SMS 50 Anti-Static Engangsoverall er lavet af åndbar SMS stof kemisk behandlet for at give antistatisk beskyttelse i henhold til EN 1149-5:2008 standarder. Den opfylder også CAT III Type 5 og 6. Med funktioner som en elastisk hætte, ankler, strikkede manchetter og en to-vejs lynlås med klæbende klap, giver den fremragende komfort og robust beskyttelse mod kemikaliesprøjt og farlige partikler.
Sikkerhedsstandarder: EN13982-1: TYPE 5, EN13034: TYPE 6, EN1149-5: ANTI-STATISK
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttelsesdragter med hætte |
| Størrelse | Lille |
| Køn | Unisex |
| Materiale | SMS Stof |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Strikke |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |