Få mere at vide
Fisherbrand™ XTend Nitrile Glove
Artikelnummer. 30057391 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30057391 Medium
30057387 Large
30057389 Small
30057390 X-Large
30057388 X-Small
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30057391
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
XTend Nitrile Gloves are long-cuffed disposable gloves that provide comfort and superior chemical splash protection for a variety of uses.
  • XTend Nitrile Gloves are long-cuffed disposable gloves that offer comfort and superior protection against chemical splashes for various applications.
  • Extended Cuff
  • Non-sterile, non-powdered gloves
  • Textured fingertips provide good grip
  • Type B protective glove
  • PPE Category III
  • Ambidextrous
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) PPE Category III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Type B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4, UKCA
Kloreret Yes
Accelerator gratis No
Applikationer Laboratory, Industrial
AQL 1.5
Farve Blue
Engangs Single-use
Udvendig finish Fingertip Textured
Fingertykkelse (engelsk) 5.51 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.14 mm
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 3.94 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.10 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse Medium
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 3.94 mil
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
Handske manchet stil Beaded
Model- XTend Nitrile Glove
Mængde 50 pcs
Længde (engelsk) 11.42 in.
Længde (metrisk) 290 mm