Få mere at vide
Fisherbrand™ XTend Nitrilhandske
Artikelnummer. 30057389 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30057389 Lille
30057387 Større
30057391 Medium
30057390 X-Large
30057388 X-Small
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30057389
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
XTend Nitrile Gloves er engangshandsker med lange manchetter, der giver komfort og overlegen kemisk sprøjtbeskyttelse til en række forskellige formål.
  • XTend Nitrile Gloves er engangshandsker med lange manchetter, der giver komfort og overlegen beskyttelse mod kemiske sprøjt til forskellige formål.
  • Forlænget manchet
  • Ikke-sterile, ikke-pudrede handsker
  • Teksturerede fingerspidser giver godt greb
  • Type B beskyttelseshandske
  • PPE Kategori III
  • Ambidextrøs
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) PPE kategori III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Type B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4, UKCA
Kloreret Ja
Accelerator gratis Nej
Applikationer Laboratorie, Industri
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspidstekstureret
Finger Thickness (English) 5,51 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.14 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 3,94 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.10 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrilundersøgelseshandske
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (engelsk) 3,94 mil
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
Handske manchet stil Perlebesiddet
Model- XTend Nitrilhandske
Mængde 50 pcs
Længde (engelsk) 11,42 tommer
Længde (metrisk) 290 mm