Få mere at vide
Corning™ XT frysekerne til CoolBox™ XT arbejdsstation
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15572851
Skift visning
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15572851 Blå Hver
1 options
Artikelnummer. 15572851 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 432082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2180.00 DKK
    2107.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 72.48 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Giver mulighed for kontinuerlig uafbrudt afkøling. Corning™ XT frysekerne til CoolBox™ XT Workstation giver kølekilde ind CoolBox XT Workstation, når den er termoledende CoolRack eller CoolSink rør og plademodul placeres ovenpå.
XT frysekerne til CoolBox XT, for under 0 °C, en anden giver mulighed for kontinuerlig, uafbrudt afkøling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Til brug med (applikation) Opretholdelse af prøvetemperatur
Til brug med (udstyr) CoolBox XT arbejdsstation
Mængde 1
Dimensioner (L x B x H) 16,2 x 12,1 x 6,1 cm (6,3 x 4,7 x 2,1 tommer)
Type XT frysekerne