Få mere at vide
xSodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl diphosphate, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | xSodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl diphosphate |
| CAS | 20398-34-9 |
| Molekylær formel | C10H15N5O10P2.xNa |
| MDL nummer | MFCD00065987 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=P(OP(O)([O-])=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N)O.[Na+] |
| Procent renhed | 95% |