missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

XRP44X, TRC

Artikelnummer. 30450031
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450031 100 mg
30448948 10 mg
30456506 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450031 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX750960100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 729605-21-4
Molekylær formel C21H21ClN4O
Molekylvægt (g/mol) 380.87
IUPAC navn [4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]-(5-methyl-2-phenylpyrazol-3-yl)methanon
SMIL Cc1cc(C(=O)N2CCN(CC2)c3cccc(Cl)c3)n(n1)c4ccccc4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(3-Chlorophenyl)-4-[(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)carbonyl]piperazine
Mængde 100 mg
Synonym XRP44X, 4-(3-Chlorophenyl)-1-piperazinyl](3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methanone, XRP 44X, [4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl](5-methyl-2-phenyl-2H-pyrazol-3-yl)methanone, [4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]-(5-methyl-2-phenylpyrazol-3-yl)methanone
InChI formel InChI=1S/C21H21ClN4O/c1-16-14-20(26(23-16)18-7-3-2-4-8-18)21(27)25-12-10-24(11-13-25)19-9-5-6-17(22)15-19/h2-9,14-15H,10-13H2,1H3
Formel vægt 380.1404
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.