Få mere at vide
Tork Xpress™ Multifold Mini Hand Towel Dispenser
Artikelnummer. 31908330 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Holder:
Hand Towels
Artikelnummer. Holder
31908330 Hand Towels
1 options
Artikelnummer. 31908330 Leverandør Tork Leverandørnr. 552108
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Slim, attractive dispenser fits in low to medium traffic washrooms where space is limited and reduces consumption with one-at-a-time dispensing.
  • Mini paper towel dispenser features modern and compact elevation design.
  • One-at-a-time dispensing system prevents waste and reduces the risk of cross-contamination.
  • Economical consumption and improved company sustainability.
  • For use in low to medium-traffic washrooms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Hand Towel Dispenser
Farve Black
Dimensioner (L x B x H) 305 x 105 x 305 mm
Længde (engelsk) 4.133 in.
Længde (metrisk) 105 mm
Bredde (engelsk) 12.00 in.
Bredde (metrisk) 305 mm
Højde (engelsk) 12 in.
Højde (metrisk) 305 mm
Holder Hand Towels
Materiale Plastic
Montering Freestanding
Antal rum 1
Produkt stil Open Top
Model- Mini
Mængde 1