Beskrivelse
- Mini paper towel dispenser features modern and compact elevation design.
- One-at-a-time dispensing system prevents waste and reduces the risk of cross-contamination.
- Economical consumption and improved company sustainability.
- For use in low to medium-traffic washrooms.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Hand Towel Dispenser |
| Farve | Black |
| Dimensioner (L x B x H) | 305 x 105 x 305 mm |
| Længde (engelsk) | 4.133 in. |
| Længde (metrisk) | 105 mm |
| Bredde (engelsk) | 12.00 in. |
| Bredde (metrisk) | 305 mm |
| Højde (engelsk) | 12 in. |
| Højde (metrisk) | 305 mm |
| Holder | Hand Towels |
| Vis mere |