Få mere at vide
Tork Xpress™ Extra Soft Multifold Håndklæder H2
Artikelnummer. 30243793 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
30243793 Hvid
1 options
Artikelnummer. 30243793 Leverandør Tork Leverandørnr. 100297
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.68 DKK
    657.30 DKK / 21 ruller
    Spare 58.38 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Giv dine gæster overlegen håndtørring og komfort med de store og ekstra bløde Premium Tork Xpress Extra Soft Multifold Håndklæder, der er skånsomme mod hænderne og har en kvalitetsfølelse.
  • Giv dine gæster ekstra komfort med disse tykke og bløde håndklæder.
  • Forøg hygiejnen ved én-til-gangen, berøringsfri dosering – brug med H2 Tork Elevation eller Image Design håndklædedispenseren.
  • Efterlad et varigt indtryk på dine gæster – vores store køkkenrulle har høj servietkvalitet for en førsteklasses oplevelse.
  • Beskyt miljøet og spar på omkostningerne – gæster vil bruge færre af disse højtydende håndklæder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Multifold håndklæde
Længde (engelsk) 13,39 tommer
Længde (metrisk) 34 cm
Bredde (engelsk) 8,35 tommer
Bredde (metrisk) 21.2 cm
Materiale Papir
Certificeringer/compliance EU Ecolabel, FSC MIX Credit, ISO 50001, FSC Chain-of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001
Farve Hvid
Ply 2-ply
Certificeringer/overholdelse (Europa) EU Ecolabel, FSC MIX Credit, ISO 50001, FSC Chain-of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001