Beskrivelse
- Bring ekstra komfort til gæster i eksklusive restauranter med disse bløde, tykke og store håndklæder.
- Reducer forbruget af køkkenrulle på dine toiletter og forbedr hygiejnen med én portionering ad gangen.
- Reducer spild og øg besparelserne – disse håndklæder tørrer hurtigt og absorberer, så gæsterne bruger ikke så mange.
- Maksimer din plads – brug disse komprimerede papirhåndklæder med den kompakte Tork Xpress™ dispenser i toiletter med lav til middel trafik.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Multifold håndklæde |
| Længde (engelsk) | 12,68 tommer |
| Længde (metrisk) | 32.2 cm |
| Bredde (engelsk) | 8,35 tommer |
| Bredde (metrisk) | 21.2 cm |
| Farve | Hvid |
| Ply | 2-ply |