Få mere at vide
Eppendorf™ Xplorer™ plus Move It™ elektroniske multikanalpipetter med justerbar spidsafstand
Artikelnummer. 16697615 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 20 μL
15 til 300 μL
5 til 100 μL
50 til 1200 μL
Antal kanaler:
4
6
8
12
Farve:
Grøn
Lys lyserød
Lysegul
Orange
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Antal kanaler Farve Pakningsstørrelse
16697615 1 til 20 μL 12 Lys lyserød -
16627625 15 til 300 μL 4 Orange Hver
16657625 50 til 1200 μL 4 Grøn Hver
16637625 15 til 300 μL 6 Orange -
16667625 50 til 1200 μL 6 Grøn -
16687615 1 til 20 μL 8 Lys lyserød -
16607625 5 til 100 μL 8 Lysegul -
16647625 15 til 300 μL 8 Orange -
16677625 50 til 1200 μL 8 Grøn -
16617625 5 til 100 μL 12 Lysegul -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16697615 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4861000782
På lager
Læg i indkøbskurv
Tillader lette formatændringer med 70 % tidsbesparelse sammenlignet med enkeltkanalpipetter. Det unikke, rørløse design kan autoklaveres for at reducere risikoen for kontaminering og forbedre prøveintegriteten.
  • Luftpudepipetter med variabel volumen og justerbar spidsafstand fås med 4, 6, 8 og 12 kanaler
  • Vælg mellem mekaniske (Research™ plus) eller elektroniske (Xplorer™ plus) multikanalpipetter med justerbar spidsafstand
  • Til plader (12, 24, 48, 96 og 384 brønde), rør (1,5 og 2 ml) og agarose-geler
  • Spidsafstanden kan frit vælges fra 4,5 til 33 mm, afhængigt af pipettevarianten
  • Afstandskontrol for hurtige skift frem og tilbage mellem kilde- og destinationsformater
  • Manuel justeringsknap til jævne, vibrationsfrie formatskift og drypfri væskeoverførsel
  • 360°drejeligt pipettehoved for behagelig læsbarhed af displayet og hurtig parameteridentifikation
  • Det rørfri system er sikkert og pålideligt
  • Optimalt afbalanceret pipette reducerer håndtræthed for stressfri betjening
  • Autoklaverbar for bruger- og prøvesikkerhed (Research™ plus fuldt ud, og Xplorer™ plus kun den nederste del)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Partispecifikt certifikat
Kompatible tips Universal-spidser, epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384
Oversigt Kegleafstand: 4,5 mm
Justerbar spidsafstand Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Lys lyserød
Til brug med Luftpude
Antal kanaler 12
Produktlinje Xplorer Plus Move It
Type Elektronisk pipette
Volumen (metrisk) 1 til 20 μL
Til brug med (udstyr) Luftpude