Få mere at vide
Eppendorf™ Xplorer™ plus Move It™ elektroniske multikanalpipetter med justerbar spidsafstand
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
1 til 20 μL
15 til 300 μL
5 til 100 μL
50 til 1200 μL
Antal kanaler:
4
6
8
12
Farve:
Grøn
Lys lyserød
Lysegul
Orange
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Luftpudepipetter med variabel volumen og justerbar spidsafstand fås med 4, 6, 8 og 12 kanaler
- Vælg mellem mekaniske (Research™ plus) eller elektroniske (Xplorer™ plus) multikanalpipetter med justerbar spidsafstand
- Til plader (12, 24, 48, 96 og 384 brønde), rør (1,5 og 2 ml) og agarose-geler
- Spidsafstanden kan frit vælges fra 4,5 til 33 mm, afhængigt af pipettevarianten
- Afstandskontrol for hurtige skift frem og tilbage mellem kilde- og destinationsformater
- Manuel justeringsknap til jævne, vibrationsfrie formatskift og drypfri væskeoverførsel
- 360°drejeligt pipettehoved for behagelig læsbarhed af displayet og hurtig parameteridentifikation
- Det rørfri system er sikkert og pålideligt
- Optimalt afbalanceret pipette reducerer håndtræthed for stressfri betjening
- Autoklaverbar for bruger- og prøvesikkerhed (Research™ plus fuldt ud, og Xplorer™ plus kun den nederste del)
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Renewable Energy
- Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
- Free-of a substance that causes environmental harm
- Non-Toxic
Tekniske data
Tekniske data
Certificeringer/compliance | Partispecifikt certifikat |
Kompatible tips | Universal-spidser, epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384 |
Oversigt | Kegleafstand: 9 mm |
Justerbar spidsafstand | 9 til 19,8 mm |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Farve | Orange |
Til brug med | Luftpude |
Antal kanaler | 6 |
Produktlinje | Xplorer™ Plus Move It™ |
Type | Elektronisk pipette |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ Xplorer™ plus Move It™ elektroniske multikanalpipetter med justerbar spidsafstand >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion