Få mere at vide
Eppendorf™ Xplorer™ plus Move It™ elektroniske multikanalpipetter med justerbar spidsafstand
Shop alle Eppendorf produkterBeskrivelse
- Luftpudepipetter med variabel volumen og justerbar spidsafstand fås med 4, 6, 8 og 12 kanaler
- Vælg mellem mekaniske (Research™ plus) eller elektroniske (Xplorer™ plus) multikanalpipetter med justerbar spidsafstand
- Til plader (12, 24, 48, 96 og 384 brønde), rør (1,5 og 2 ml) og agarose-geler
- Spidsafstanden kan frit vælges fra 4,5 til 33 mm, afhængigt af pipettevarianten
- Afstandskontrol for hurtige skift frem og tilbage mellem kilde- og destinationsformater
- Manuel justeringsknap til jævne, vibrationsfrie formatskift og drypfri væskeoverførsel
- 360°drejeligt pipettehoved for behagelig læsbarhed af displayet og hurtig parameteridentifikation
- Det rørfri system er sikkert og pålideligt
- Optimalt afbalanceret pipette reducerer håndtræthed for stressfri betjening
- Autoklaverbar for bruger- og prøvesikkerhed (Research™ plus fuldt ud, og Xplorer™ plus kun den nederste del)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Partispecifikt certifikat |
| Kompatible tips | Universal-spidser, epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384 |
| Oversigt | Kegleafstand: 4,5 mm |
| Justerbar spidsafstand | Ja |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Lysegul |
| Til brug med | Luftpude |
| Antal kanaler | 8 |
| Produktlinje | Xplorer Plus Move It |
| Type | Elektronisk pipette |
| Vis mere |