Få mere at vide
Eppendorf™ Xplorer™ plus elektronisk enkeltkanalpipette
Artikelnummer. 12610915 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 2,5 ml
0,2 til 5 ml
0,5 til 10 μL
0,5 til 10 ml
1 til 20 μL
10 til 200μ L
15 til 300 μL
5 til 100 μL
50 til 1000 μL
Farve:
Blå
Grå
Gul
Lysegrå
Orange
Rød
Turkis
Violet
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
12610915 5 til 100 μL Gul Hver
12630915 0,5 til 10 μL Grå Hver
16305745 1 til 20 μL Lysegrå -
16242401 10 til 200μ L Gul -
12620915 15 til 300 μL Orange Hver
12600915 50 til 1000 μL Blå Hver
16252401 0,1 til 2,5 ml Rød Hver
12640915 0,2 til 5 ml Violet Hver
12650915 0,5 til 10 ml Turkis Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12610915 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4861000716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6925.00 DKK
    6440.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 485.00 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Xplorer™ plus elektronisk enkeltkanalpipette med intuitivt operativsystem og design for enkelhed, præcision og reproducerbarhed.
Letter ydeevnen af yderligere intelligente anvendelser, herunder: aspiration, fortynding, sekventiel dispensering og omvendt pipettering. Hjælper også med at eliminere forsinkelser på grund af kompliceret programmering og/eller ufleksible processer. Giver præcist justerbare parametre, maksimalt reproducerbare resultater, træthedsfrit arbejde og ensartet, fuld kontrol over pipetteringsprocessen.
  • Multifunktionel kontakt: Op-og-ned™-princippet
  • Nemt valg af alle funktioner med den praktiske valgskive
  • Arbejd på det sprog, du ønsker
  • Overskueligt arrangeret farvedisplay; ingen undermenuer; hjælpefunktion
  • Innovativ kontakt: Når spidsen skubbes ud, vender stemplet automatisk tilbage til nul-positionen
  • Tænd/sluk-knap: Slukker pipetten under længere perioder med inaktivitet
  • Yderligere anvendelser omfatter aspiration, fortynding, sekventiel dispensering og omvendt pipettering
  • Programmering: Engangsprogrammering af sekvenser for lettere håndtering af komplekse processer
  • Individuel fast volumenindstilling: Den ønskede volumen kan gemmes
  • Adgangskodebeskyttelse: Beskytter programmering og justering
  • Individuel hastighedsindstilling: Indstiller parametre til din individuelle arbejdshastighed
  • Funktion til påmindelse om vedligeholdelse af pipetter, baseret på tid eller hyppighed af brug som ønsket
Pålideligt reproducerbare resultater
  • Spidserne hviler altid i samme position
  • Volumen og hastighed kan justeres præcist og reproducerbart
  • Kan tilpasses dit arbejdsmiljø og dine krav
PhysioCare Concentrator ™
  • Reduceret vægt
  • Forbedret ergonomi
  • Perfekt balance
  • Optimalt vinklet pipettehoved
  • Forbedret visning og skærm i høj opløsning
  • Fjederbelastet spidskegle giver maksimal tæthed
Anvendelser
  • Pipettering af væsker (manuel og automatisk)
  • Dispensering (tidsindstillet og manuel)
  • Pipettering og blanding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±2,5 % kl± 0,75μ L/30μ L,± 1 % kl± 1.5μ L/150μ L,± 0,6 % kl± 1.8μ
Batteritype Lithium-ion
Kompatible tips 200μ L epT.I.P.S™ pipettespids
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Engangs Genanvendelig
Til brug med epT.I.P.S. Pipettespids (200μ L)
Antal kanaler 1
Produktlinje Xplorer Plus
Programmerbarhed Ja
Type Elektronisk pipette
Volumen (metrisk) 5 til 100 μL
Finger stil Ergonomi
Til brug med (udstyr) 200μ L epT.I.P.S™ pipettespids
Inkluderer Multifunktionsvippe, fjederbelastet spidskegle
Inkrementer 0,1 μL
Antal hastigheder 8