Få mere at vide
Eppendorf™ Xplorer™ plus elektronisk enkeltkanalpipette
Artikelnummer. 12600915 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 2,5 ml
0,2 til 5 ml
0,5 til 10 μL
0,5 til 10 ml
1 til 20 μL
10 til 200μ L
15 til 300 μL
5 til 100 μL
50 til 1000 μL
Farve:
Blå
Grå
Gul
Lysegrå
Orange
Rød
Turkis
Violet
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
12600915 50 til 1000 μL Blå Hver
12630915 0,5 til 10 μL Grå Hver
16305745 1 til 20 μL Lysegrå -
12610915 5 til 100 μL Gul Hver
16242401 10 til 200μ L Gul -
12620915 15 til 300 μL Orange Hver
16252401 0,1 til 2,5 ml Rød Hver
12640915 0,2 til 5 ml Violet Hver
12650915 0,5 til 10 ml Turkis Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12600915 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4861000732
 Begrænset vare
På lager
Xplorer™ plus elektronisk enkeltkanalpipette med intuitivt operativsystem og design for enkelhed, præcision og reproducerbarhed.
Letter ydeevnen af yderligere intelligente anvendelser, herunder: aspiration, fortynding, sekventiel dispensering og omvendt pipettering. Hjælper også med at eliminere forsinkelser på grund af kompliceret programmering og/eller ufleksible processer. Giver præcist justerbare parametre, maksimalt reproducerbare resultater, træthedsfrit arbejde og ensartet, fuld kontrol over pipetteringsprocessen.
  • Multifunktionel kontakt: Op-og-ned™-princippet
  • Nemt valg af alle funktioner med den praktiske valgskive
  • Arbejd på det sprog, du ønsker
  • Overskueligt arrangeret farvedisplay; ingen undermenuer; hjælpefunktion
  • Innovativ kontakt: Når spidsen skubbes ud, vender stemplet automatisk tilbage til nul-positionen
  • Tænd/sluk-knap: Slukker pipetten under længere perioder med inaktivitet
  • Yderligere anvendelser omfatter aspiration, fortynding, sekventiel dispensering og omvendt pipettering
  • Programmering: Engangsprogrammering af sekvenser for lettere håndtering af komplekse processer
  • Individuel fast volumenindstilling: Den ønskede volumen kan gemmes
  • Adgangskodebeskyttelse: Beskytter programmering og justering
  • Individuel hastighedsindstilling: Indstiller parametre til din individuelle arbejdshastighed
  • Funktion til påmindelse om vedligeholdelse af pipetter, baseret på tid eller hyppighed af brug som ønsket
Pålideligt reproducerbare resultater
  • Spidserne hviler altid i samme position
  • Volumen og hastighed kan justeres præcist og reproducerbart
  • Kan tilpasses dit arbejdsmiljø og dine krav
PhysioCare Concentrator ™
  • Reduceret vægt
  • Forbedret ergonomi
  • Perfekt balance
  • Optimalt vinklet pipettehoved
  • Forbedret visning og skærm i høj opløsning
  • Fjederbelastet spidskegle giver maksimal tæthed
Anvendelser
  • Pipettering af væsker (manuel og automatisk)
  • Dispensering (tidsindstillet og manuel)
  • Pipettering og blanding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±3 % kl± 3μ L/100μ L,± 1 % kl± 5μ L/500μ L,± 0,6 % kl± 6μ L/1000<
Batteritype Lithium-ion
Kompatible tips 1000μ L epT.I.P.S™ pipettespids
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Engangs Genanvendelig
Til brug med epT.I.P.S. Pipettespids (1000 μL)
Antal kanaler 1
Produktlinje Xplorer Plus
Programmerbarhed Ja
Type Elektronisk pipette
Volumen (metrisk) 50 til 1000 μL
Finger stil Ergonomi
Til brug med (udstyr) 1000μ L epT.I.P.S™ pipettespids
Inkluderer Multifunktionsvippe, fjederbelastet spidskegle
Inkrementer 1 μL
Antal hastigheder 8