Få mere at vide
Eppendorf™ Xplorer™, elektronisk multikanalpipette
Artikelnummer. 10665535 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
15 til 300 μL
5 til 100 μL
50 til 1200 μL
Antal kanaler:
8
12
Farve:
Grå
Grøn
Gul
Orange
Inkrementer:
0,01 μL
0,1 μL
0,2 μL
1 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Antal kanaler Farve Inkrementer Pakningsstørrelse
10665535 15 til 300 μL 12 Orange 0,2 μL Hver
10763957 0,5 til 10 μL 8 Grå 0,01 μL Hver
10655535 0,5 til 10 μL 12 Grå 0,01 μL Hver
10586095 5 til 100 μL 8 Gul 0,1 μL Hver
10044384 5 til 100 μL 12 Gul 0,1 μL Hver
10439734 15 til 300 μL 8 Orange 0,2 μL Hver
10645535 50 til 1200 μL 8 Grøn 1 μL Hver
12690905 50 til 1200 μL 12 Grøn 1 μL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10665535 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4861000155
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Eliminer potentielle fejlrisici, som er forbundet med manuel pipettering, med disse pipetter. Eppendorf™ Xplorer™ elektroniske pipetter giver præcist justerbare parametre, reproducerbare og nøjagtige resultater. Oplev træthedsfri pipettering og bevar den fulde kontrol over pipetteringen.
  • Elektroniske enkelt-, 8- og 12-kanalspipetter designet til at aspirere og dispensere væskevolumener fra 0,5 μL til 10 ml
  • Intuitivt betjeningskoncept og ergonomisk design
  • Ni forskellige sprogindstillinger: Kinesisk, hollandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, portugisisk og spansk
  • Multifunktionel kontakt
  • Valgskive
  • Innovativ udskyder
  • Ergonomisk visningsvinkel
  • Praktisk håndtag
  • Kraftfuldt genopladeligt batteri
  • Fleksibelt opladningskoncept
  • Fjederbelastet spidskegle (undtagen 5 og 10 ml)
  • Tilpasning til ydre forhold (geografisk højde, væsker med høj densitet eller lignende faktorer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±2,5 % kl± 0,75μ L/30μ L,± 1 % kl± 1.5μ L/150μ L,± 1,8 % kl± 1.8μ
Batteritype Lithium-ion
Kompatible tips 300μ L Tip
Farve Orange
Til brug med epT.I.P.S. Pipettespids (300 μL)
Model- Mikro
Antal kanaler 12
Produktlinje Xplorer
Type Elektronisk pipette
Volumen (metrisk) 15 til 300 μL
Finger stil Ergonomi
Til brug med (udstyr) 300μ L epT.I.P.S. pipettespidser
Inkluderer Oplader og multifunktionsvippe
Inkrementer 0,2 μL
Flersproget brugergrænseflade Ja