Få mere at vide
Eppendorf™ Xplorer™, elektronisk multikanalpipette
Artikelnummer. 10439734 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
15 til 300 μL
5 til 100 μL
50 til 1200 μL
Antal kanaler:
8
12
Farve:
Grå
Grøn
Gul
Orange
Inkrementer:
0,01 μL
0,1 μL
0,2 μL
1 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Antal kanaler Farve Inkrementer Pakningsstørrelse
10439734 15 til 300 μL 8 Orange 0,2 μL Hver
10763957 0,5 til 10 μL 8 Grå 0,01 μL Hver
10655535 0,5 til 10 μL 12 Grå 0,01 μL Hver
10586095 5 til 100 μL 8 Gul 0,1 μL Hver
10044384 5 til 100 μL 12 Gul 0,1 μL Hver
10665535 15 til 300 μL 12 Orange 0,2 μL Hver
10645535 50 til 1200 μL 8 Grøn 1 μL Hver
12690905 50 til 1200 μL 12 Grøn 1 μL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10439734 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4861000147
På lager
Læg i indkøbskurv
Eliminer potentielle fejlrisici, som er forbundet med manuel pipettering, med disse pipetter. Eppendorf™ Xplorer™ elektroniske pipetter giver præcist justerbare parametre, reproducerbare og nøjagtige resultater. Oplev træthedsfri pipettering og bevar den fulde kontrol over pipetteringen.
  • Elektroniske enkelt-, 8- og 12-kanalspipetter designet til at aspirere og dispensere væskevolumener fra 0,5 μL til 10 ml
  • Intuitivt betjeningskoncept og ergonomisk design
  • Ni forskellige sprogindstillinger: Kinesisk, hollandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, portugisisk og spansk
  • Multifunktionel kontakt
  • Valgskive
  • Innovativ udskyder
  • Ergonomisk visningsvinkel
  • Praktisk håndtag
  • Kraftfuldt genopladeligt batteri
  • Fleksibelt opladningskoncept
  • Fjederbelastet spidskegle (undtagen 5 og 10 ml)
  • Tilpasning til ydre forhold (geografisk højde, væsker med høj densitet eller lignende faktorer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±2,5 % kl± 0,75μ L/30μ L,± 1 % kl± 1.5μ L/150μ L,± 1,8 % kl± 1.8μ
Batteritype Lithium-ion
Kompatible tips 300μ L Tip
Farve Orange
Til brug med epT.I.P.S. Pipettespids (300 μL)
Model- Mikro
Antal kanaler 8
Produktlinje Xplorer
Type Elektronisk pipette
Volumen (metrisk) 15 til 300 μL
Finger stil Ergonomi
Til brug med (udstyr) 300μ L epT.I.P.S. pipettespidser
Inkluderer Oplader og multifunktionsvippe
Inkrementer 0,2 μL
Flersproget brugergrænseflade Ja