Få mere at vide
Eppendorf™ Xplorer™, elektronisk multikanalpipette
Beskrivelse
Eliminer potentielle fejlrisici, som er forbundet med manuel pipettering, med disse pipetter. Eppendorf™ Xplorer™ elektroniske pipetter giver præcist justerbare parametre, reproducerbare og nøjagtige resultater. Oplev træthedsfri pipettering og bevar den fulde kontrol over pipetteringen.
- Elektroniske enkelt-, 8- og 12-kanalspipetter designet til at aspirere og dispensere væskevolumener fra 0,5 μL til 10 ml
- Intuitivt betjeningskoncept og ergonomisk design
- Ni forskellige sprogindstillinger: Kinesisk, hollandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, portugisisk og spansk
- Multifunktionel kontakt
- Valgskive
- Innovativ udskyder
- Ergonomisk visningsvinkel
- Praktisk håndtag
- Kraftfuldt genopladeligt batteri
- Fleksibelt opladningskoncept
- Fjederbelastet spidskegle (undtagen 5 og 10 ml)
- Tilpasning til ydre forhold (geografisk højde, væsker med høj densitet eller lignende faktorer)
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±5 % kl± 0,05μ L/1μ L,± 3 % kl± 0,15μ L/5μ L,± 2 % kl± 0,2μ L/10< |
| Batteritype | Lithium-ion |
| Kompatible tips | 200μ L Tip |
| Farve | Gul |
| Til brug med | epT.I.P.S. Pipettespids (200μ L) |
| Model- | Mikro |
| Antal kanaler | 12 |
| Produktlinje | Xplorer |
| Type | Elektronisk pipette |
| Volumen (metrisk) | 5 til 100 μL |
| Vis mere |