Få mere at vide
Eppendorf™ Xplorer™ BASIC - Enkeltkanals indbyttepipette
Artikelnummer. 15250765 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grå
Gul
Orange
Turkis
Violet
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15250765 Turkis Hver
15200765 Grå Hver
15210765 Gul Hver
15220765 Orange Hver
15230765 Blå Hver
15240765 Violet Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15250765 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4861000562
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Træthedsfri pipettering med fuld kontrol over pipetteringsprocedurer
  • Elektroniske enkeltkanalspipetter designet til at suge og dosere væskemængder fra 0,0005 til 10 ml
  • Intuitivt betjeningskoncept og ergonomisk design
  • Ni forskellige sprogindstillinger: Kinesisk, hollandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, portugisisk og spansk
  • Multifunktionel vippe, valgknap, innovativ udløser, ergonomisk displayvinkel
  • Praktisk håndtag
  • Kraftfuldt genopladeligt batteri
  • Fleksibelt opladningskoncept
  • Fjederbelastet spidskegle (undtagen 5 og 10 ml)
  • Tilpasning til ydre forhold (geografisk højde, væsker med høj densitet eller lignende faktorer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips epT.I.P.S.
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Turkis
Engangs Genanvendelig
Til brug med epT.I.P.S. Pipettespids (10 ml)
Materiale Plast
Antal kanaler 1
Programmerbarhed Trinbaseret
Sterilitet Ikke-steril
Type Elektronisk pipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 10 ml